Merck
GF94186547
Thoriated tungsten
wire, 0.05 mm diameter, W 99.4%/Th 0.6%, length 200 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055200
Größe auswählen
1 EA
472,00 €
472,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
472,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
472,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 941-865-47
Länge
200 m
Durchmesser
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)