Merck
GF93983776
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, condition impact modified
Synonym(e):
ME303016
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-837-76
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.175 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)