Merck
GF93890649
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
FE180400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 938-906-49
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)