Merck
GF93878263
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.%
Synonym(e):
AL516010
Größe auswählen
1 EA
646,00 €
646,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
646,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
646,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 938-782-63
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)