Merck
GF93447119
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230350
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 934-471-19
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)