Merck
GF93124908
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonym(e):
PT020250
Größe auswählen
1 EA
1.060,00 €
1.060,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.060,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.060,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 931-249-08
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)