Merck
GF92541641
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285140
Größe auswählen
1 EA
2.240,00 €
2.240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
2.240,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
2.240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 925-416-41
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)