Merck
GF91593478
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI050310
Größe auswählen
1 EA
211,00 €
211,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
211,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
211,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 915-934-78
L × B × Dicke
1 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)