Merck
GF90887608
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP331250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-876-08
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)