Merck
GF90161782
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 200 mm, wall thickness 0.75 mm
Synonym(e):
SI617040
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 901-617-82
Länge
200 mm
AD
2.9 mm
Wandstärke
0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)