Merck
GF90121801
Brass alloy, Cu70Zn30
10m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085110
Größe auswählen
1 EA
303,00 €
303,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
303,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
303,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 901-218-01
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)