Merck
GF90087903
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500mm rod, 9.0mm diameter
Synonym(e):
NI057930
Größe auswählen
1 EA
467,00 €
467,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
467,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
467,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 900-879-03
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)