Merck
GF90068496
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
20g lump, 6mm max. lump size, granular
Synonym(e):
AD066100
Größe auswählen
1 EA
423,00 €
423,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
423,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
423,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps (granular)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 900-684-96
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)