Merck
GF88299534
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 50mm x 5.0mm diameter
Synonym(e):
MO017910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 882-995-34
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)