Merck
GF87775486
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 10 mm, black
Synonym(e):
BI307938
Größe auswählen
1 EA
387,00 €
387,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
387,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
387,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 877-754-86
Länge
10 mm
Durchmesser
38 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)