Merck
GF86936664
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
200mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Synonym(e):
FE087500
Größe auswählen
1 EA
379,00 €
379,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
379,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
379,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 869-366-64
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)