Merck
GF86361071
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035250
Größe auswählen
1 EA
1.680,00 €
1.680,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.680,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.680,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-610-71
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)