Merck
GF86093679
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 1100ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 400ám
Synonym(e):
EK308710
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 860-936-79
Größe
250 × 250 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)