Merck
GF85898480
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603202
Größe auswählen
1 EA
216,00 €
216,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
216,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
216,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 858-984-80
Durchmesser
40 mm
Dicke
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)