Merck
GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145450
Größe auswählen
1 EA
314,00 €
314,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
314,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
314,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 852-395-02
Länge
1 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)