Merck
GF84631013
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
W 076010
Größe auswählen
1 EA
1.120,00 €
1.120,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.120,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.120,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 846-310-13
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)