Merck
GF84490421
Stainless steel - 17-4ph
rod, 8.0 mm diameter, Fe/Cr17%/Ni 4%, length 500 mm
Synonym(e):
FL017910
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 844-904-21
Länge
500 mm
Durchmesser
8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)