Merck
GF84076229
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035150
Größe auswählen
1 EA
221,00 €
221,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
221,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
221,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 840-762-29
L × Durchm.
0.1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)