Merck
GF83638615
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, high viscosity
Synonym(e):
AC311050
Größe auswählen
1 EA
284,00 €
284,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
284,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
284,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 836-386-15
Länge
1 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)