Merck
GF83314155
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI105855
Größe auswählen
1 EA
550,00 €
550,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
550,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
550,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 833-141-55
Länge
100 mm
Leitungsdurchm.
0.25 mm
Isolierungsstärke
0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)