Merck
GF82480428
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
CU236010
Größe auswählen
1 EA
1.300,00 €
1.300,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.300,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
1.300,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 824-804-28
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)