Merck
GF81924161
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.7 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 500 × 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE220330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 819-241-61
Größe
500 × 500 mm
Dicke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)