Merck
GF81901740
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU020240
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 819-017-40
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)