Merck
GF81644788
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
20m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 816-447-88
L × Durchm.
20 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)