Merck
GF81502972
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137400
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 815-029-72
L × Wandstärke
200 mm × 0.175 mm
AD × ID
3.0 mm × 2.65 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)