Merck
GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
Synonym(e):
CU020400
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 796-335-69
Länge
0.5 m
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)