Merck
GF79545617
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI140270
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 795-456-17
L × Dicke
2 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)