Merck
GF79368205
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness
Synonym(e):
FE220170
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 793-682-05
Durchm. × Dicke
15 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)