Merck
GF77796781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fabric, weight.m-2-92g, size 300 × 300 mm, thickness 0.13 mm
Synonym(e):
ES303520
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 777-967-81
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.13 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)