Merck
GF77652849
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 4.2mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 3.8mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FF217420
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-528-49
L × Wandstärke
1000 mm × 0.2 mm
AD × ID
4.2 mm × 3.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)