Merck
GF77628370
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 25 × 25 mm, temper hard
Synonym(e):
FE270310
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-283-70
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)