Merck
GF77572064
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 115 × 115 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
Synonym(e):
ES301914
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-720-64
Größe
115 × 115 mm
Dicke
0.012 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)