Merck
GF77502304
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 1 m, coil width 0.4 mm
Synonym(e):
CU050247
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-023-04
Länge
1 m
Spiralbreite
0.4 mm
Dicke
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)