Merck
GF76412202
Neodym
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
ND000200
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Nd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141609
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 764-122-02
Widerstandsfähigkeit
64.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1021 °C (lit.)
Dichte
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChIKey
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)