Merck
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
HF516010
Größe auswählen
1 EA
1.710,00 €
1.710,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.710,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
1.710,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-365-64
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)