Merck
GF75039655
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 600 x 600mm, 1.0mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020450
Größe auswählen
1 EA
422,00 €
422,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
422,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
422,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-396-55
Größe × Dicke
600 mm × 600 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)