Merck
GF74856549
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.13 mm, L 10 m, coil width 30 mm
Synonym(e):
AR311310
Größe auswählen
1 EA
531,00 €
531,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
531,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
531,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-565-49
Länge
10 m
Spiralbreite
30 mm
Dicke
0.13 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)