Merck
GF74806274
Brass alloy, Cu70Zn30
10m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085120
Größe auswählen
1 EA
268,00 €
268,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
268,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
268,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-062-74
L × Durchm.
10 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)