Merck
GF74606283
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.45Mm, Size 300X300 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.45 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
SI303045
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 746-062-83
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.45 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)