Merck
GF72915442
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, pale gray
Synonym(e):
PH307906
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 729-154-42
Länge
1000 mm
Durchmesser
6 mm
Farbe
pale gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)