Merck
GF72468412
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 30.0mm diameter
Synonym(e):
TI017965
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 724-684-12
L × Durchm.
100 mm × 30.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)