Merck
GF72414952
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), fiber, tex number 24, L 200 m, number of filaments 36
Synonym(e):
AM345724
Größe auswählen
1 EA
199,00 €
199,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
199,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
199,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 724-149-52
Länge
200 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)