Merck
GF72068902
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 15mm disks, 0.05mm thickness, quarter hard
Synonym(e):
CU070301
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 720-689-02
Größe × Dicke
15 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)