Merck
GF72008153
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
0.2m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT065130
Größe auswählen
1 EA
1.200,00 €
1.200,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.200,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.200,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 720-081-53
L × Durchm.
0.2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)