Merck
GF71514266
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 4mm disks, 0.038mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MN010215
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 715-142-66
Größe × Dicke
4 mm × 0.038 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)